Learn More
Butyramide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7020511
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
50g
Code produit. 11428760
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12494.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 541-35-5 | C4H9NO | 87.122 g/mol
Butyramide was used in the synthesis of hydroxamic acids, electrorheological fluids and β-amodoorganotin compounds. It was used as substrate of (+)-γ-lactamase to develop a microreactor to study enzyme stability, activity, kinetics and substrate specificity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le butyramide a été utilisé dans la synthèse d’acides hydroxamiques, de liquides électrorhéologiques et de composés de β-iodoorganotine. Il a été utilisé comme substrat de (+)-γ-lactamase pour développer un microréacteur afin d’étudier la stabilité, l’activité, la cinétique et la spécificité du substrat des enzymes.
Solubilité
Soluble dans l’eau (170 g/l).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-35-5
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.122
Numéro MDL MFCD00041894
Clé InChI DNSISZSEWVHGLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyramide, n-butyramide, n-butylamide, butanimidic acid, butanoic acid, amide, unii-9j6or937vr, butyroamide, n-c3h7c o nh2, butyrylamide, butyramid
CID PubChem 10927
ChEBI CHEBI:50724
Nom IUPAC Butanamide
SMILES CCCC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyramide
Point de fusion 113°C to 116°C
Densité 1.032
Point d’ébullition 216°C
Quantité 50 g
Beilstein 1361528
Merck Index 14,1592
Informations sur la solubilité Soluble in water (170g/L).
Poids de la formule 87.12
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Butyramide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Butanamide