Learn More
Acide butyrique 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325376 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325376 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10931750AL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyric Acid
CAS 107-92-6
Noms d’analytes ou de composants Butyric Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H8 O2
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Butanoic acid (9CI, ACI), Butyric acid (6CI, 7CI, 8CI), 1-Propanecarboxylic acid, Ethylacetic acid, Honey robber, n-Butanoic acid, n-Butyric acid, NSC 8415, Propylformic acid
Formule InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
SMILES CCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide butanoïque
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Quantité 1 mL
Poids de la formule 88,0524 g/mol