Learn More
Acide butyrique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500ml
2 500 ml
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327966 500ml 500mL
11317966 100 ml 100mL
11337966 2 500 ml 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11327966 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13189.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 107-92-6 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
L’acide butyrique est un précurseur utile pour la préparation de divers esters butyriques. Il est utilisé comme additif dans les aliments et les parfums. Il est également utilisé comme complément alimentaire pour animaux. En raison de sa forte odeur, il est également utilisé comme additif pour appâts de pêche et comme boule puante. Il est largement utilisé comme aromatisant pour les aliments et les boissons destinés à l’homme.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide butyrique est un précurseur utile pour la préparation de divers esters butyriques. Il est utilisé comme additif dans les aliments et les parfums. Il est également utilisé comme complément alimentaire pour animaux. En raison de sa forte odeur, il est également utilisé comme additif pour appâts de pêche et comme boule puante. Il est largement utilisé comme aromatisant pour les aliments et les boissons destinés à l’homme.
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’éthanol et l’éther. Légèrement miscible avec le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-92-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD00002814
Clé InChI FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
CID PubChem 264
ChEBI CHEBI:30772
Nom IUPAC Acide butanoïque
SMILES CCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyric acid
pH 2,5
Point de fusion -8°C
Point d’ébullition 162°C à 164°C
Densité 0,964
Quantité 500ml
Point d’éclair 69°C (156°F)
Odeur Rancid
Indice de réfraction 1,398
Formule linéaire CH3CH2CH2COOH
Numéro UN UN2820
Beilstein 906770
Merck Index 14,1593
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Butyric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Butanoic acid