Learn More
Acide butyrique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500ml
2 500 ml
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337966 2 500 ml 2.50L
11317966 100 ml 100mL
11327966 500ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11337966 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13189.0F
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 107-92-6 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
L’acide butyrique est un précurseur utile pour la préparation de divers esters butyriques. Il est utilisé comme additif dans les aliments et les parfums. Il est également utilisé comme complément alimentaire pour animaux. En raison de sa forte odeur, il est également utilisé comme additif pour appâts de pêche et comme boule puante. Il est largement utilisé comme aromatisant pour les aliments et les boissons destinés à l’homme.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide butyrique est un précurseur utile pour la préparation de divers esters butyriques. Il est utilisé comme additif dans les aliments et les parfums. Il est également utilisé comme complément alimentaire pour animaux. En raison de sa forte odeur, il est également utilisé comme additif pour appâts de pêche et comme boule puante. Il est largement utilisé comme aromatisant pour les aliments et les boissons destinés à l’homme.
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’éthanol et l’éther. Légèrement miscible avec le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-92-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD00002814
Clé InChI FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
CID PubChem 264
ChEBI CHEBI:30772
Nom IUPAC Acide butanoïque
SMILES CCCC(O)=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Butyric acid
pH 2,5
Point de fusion -8°C
Point d’ébullition 162°C à 164°C
Densité 0,964
Quantité 2 500 ml
Point d’éclair 69°C (156°F)
Odeur Rancid
Indice de réfraction 1,398
Formule linéaire CH3CH2CH2COOH
Numéro UN UN2820
Beilstein 906770
Merck Index 14,1593
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.