Learn More
Anhydride butyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11418760
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
Code produit. 11418760
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12377.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-31-0 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
Butyric anhydride is used in the preparation of amidoamine dendron-based co-adsorbents, which finds application in dye- sensitized solar cells improvement. It is also used in the synthesis of butyrate ester, which is used as a perfume and flavor. Further, it acts as a fumigant to drive bees from their hives. In addition to this, it is used in food additives, textile auxiliaries, varnishes, perfumes, pharmaceuticals and disinfectants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride butyrique est utilisé dans la préparation de co-adsorbants à base de dendron amidoamine, utilisés pour améliorer les cellules solaires à colorant. Il est également utilisé dans la synthèse de l’ester de butyrate, qui est utilisé comme parfum et arôme. De plus, il agit comme un fumigeant pour éloigner les abeilles de leur ruche. En outre, il est utilisé dans les additifs alimentaires, les produits auxiliaires textiles, les vernis, les parfums, les produits pharmaceutiques et les désinfectants.
Solubilité
Miscible avec l’eau et l’éther.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-31-0
Formule moléculaire C8H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.20
Numéro MDL MFCD00009389
Clé InChI YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyric anhydride, n-butyric anhydride, butanoic anhydride, butanoic acid, anhydride, butyryl oxide, butyric acid anhydride, n-butyric acid anhydride, butyranhydrid, butanoic acid anhydride, butyric anhydride n
CID PubChem 7798
Nom IUPAC butanoyl butanoate
SMILES CCCC(=O)OC(=O)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyric anhydride
Point de fusion -75°C
Densité 0.968
Point d’ébullition 198°C to 199°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Odeur Rancid
Formule linéaire (CH3CH2CH2CO)2O
Indice de réfraction 1.413
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2739
Beilstein 1099474
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,1594
Informations sur la solubilité Miscible with water and ether.
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Butyric anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Butyric anhydride