Learn More
Butyrophénone, Mikromol™
Description
Butyrophénone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Butyrophenone |
| CAS | 495-40-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | n-Butyrophenone |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H12 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Butyrophenone, 1-Phenylbutan-1-one, n-Butyrophenone |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3 |
| SMILES | CCCC(=O)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 1-phénylbutan-1-one |
| Afficher plus |