Learn More
Chlorure de butyryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7023731
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11374569
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17575.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 141-75-3 | C4H7ClO | 106.55 g/mol
Butyryl chloride is used as an intermediate for the synthesis of active pharmaceutical ingredients benzoyl peroxide, t-butyl perbenzoate, and benzophenone. It is also used as an acylation reagent. Further, it is used in the preparation of peroxides such as benzoyl peroxide, benzophenone and t-butyl perbenzoate. In addition to this, it is involved in the preparation of chromones and antiproliferative agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de butyryl sert d’intermédiaire pour la synthèse d’ingrédients pharmaceutiques actifs, le peroxyde de benzoyle, le perbenzoate de t-butyle et la benzophénone. Il sert également de réactif d’acylation. De plus, il sert à la préparation de peroxydes tels que le peroxyde de benzoyle, la benzophénone et le perbenzoate de t-butyle. En outre, il participe à la préparation des chromones et des agents antiprolifératifs.
Solubilité
Miscible à l’éther.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’eau, les alcools, bases fortes et agents oxydants forts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-75-3
Formule moléculaire C4H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 106.55
Numéro MDL MFCD00000752
Clé InChI DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyryl chloride, n-butyryl chloride, butyric acid chloride, butyroyl chloride, butyric chloride, butyrylchloride, unii-2xvm8e16ir, ccris 5989, n-butyric acid chloride, n-butanoyl chloride
CID PubChem 8855
Nom IUPAC Chlorure de butanoyle
SMILES CCCC(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyryl chloride
Point de fusion -89°C
Densité 1.026
Point d’ébullition 101°C to 102°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.412
Quantité 50 g
Numéro UN UN2353
Beilstein 605395
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,1598
Informations sur la solubilité Miscible with ether.
Poids de la formule 106.55
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.