Learn More
BV6, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Description
BV6 is an antagonist of cIAP1 and XIAP, members of the inhibitors of apoptosis (IAP) family.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | BV6 |
| CAS | 1001600-56-1 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C70H96N10O8 |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 58 mg/mL (48.11 mM) |
| SMILES | O=C(NCCCCCCNC([C@@H](NC([C@H](CCC1)N1C([C@H](C2CCCCC2)NC([C@H](C)NC)=O)=O)=O)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O)[C@@H](NC([C@H](CCC5)N5C([C@H](C6CCCCC6)NC([C@H](C)NC)=O)=O)=O)C(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 1205.57 |
| Poids de la formule | 1205.57 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.