Learn More
BVT 2733, MedChemExpress
Code produit. 16463477
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16463477
Marque: Medchem Express HY18054
MedChemExpress BVT 2733 is a potent, selective, and orally active non-steroidal 11β-hydroxydehydrogenase 1 (11β-HSD1) inhibitor. BVT 2733 is potently against the mouse enzyme (IC50=96 nM) over the human enzyme (IC50=3341 nM). BVT 2733 has the potential for the study of arthritis and obesity related disease.
BVT 2733 is a potent, selective, and orally active non-steroidal 11β-hydroxydehydrogenase 1 (11β-HSD1) inhibitor. BVT 2733 is potently against the mouse enzyme (IC50=96 nM) over the human enzyme (IC50=3341 nM). BVT 2733 has the potential for the study of arthritis and obesity related disease.
Spécification
Nom chimique ou matériau BVT 2733
CAS 376640-41-4
Couleur Rose
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H21ClN4O3S2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (116.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(C)C(S(NC2=NC(CC(N3CCN(C)CC3)=O)=CS2)(=O)=O)=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 428.96
Poids de la formule 428.96
Pourcentage de pureté 99.82%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.