Learn More
BW-A 78U, MedChemExpress
Code produit. 16405527
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Code produit. 16405527
Marque: Medchem Express HY100118
MedChemExpress BW-A 78U is a PDE4 inhibitor with an IC50 of 3 μM.
BW-A 78U is a PDE4 inhibitor with an IC50 of 3 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau BW-A 78U
CAS 101155-02-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H12FN5
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 150 mg/mL (583.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNC1=C2N=CN(CC3=CC=CC=C3F)C2=NC=N1
Poids moléculaire (g/mol) 257.27
Poids de la formule 257.27
Pourcentage de pureté 99.67%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.