missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell BW Solo Single-Gas Detector

Code produit. p-7193699
Click to view available options
Composants mesurés:
Dioxyde de carbone
Oxygène
Type:
Modèle standard
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17193294

Marque: Honeywell BWSXLY

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Honeywell BW Solo is a next-generation easy to service single-gas detector that provides real-time visibility into the status and safety of hazardous-area workers, helping companies respond faster, more knowingly and decisively to safety incidents.

The next-generation single-gas detector that helps you reduce cost, ensure compliance and know your workers are protected. Honeywell BW Solo has everything you expect — plus additional features to make your compliance easier and more cost-effective than ever. - Reliable life span- One-button operation - Small, lightweight profile. - Easy to service, with no need to take it apart to replace sensors, batteries and sensor filters. That means long life and low cost.

Honeywell BW™ Solo est un détecteur monogaz facile à entretenir avec une connectivité BLE en option qui offre une visibilité en temps réel de l’état et de la sécurité des employés intervenant dans des zones dangereuses, aidant ainsi les entreprises à réagir plus rapidement, en connaissance de cause et sans hésitation en cas d’incident de sécurité.

Les données du détecteur ou de sa station d’accueil IntelliDox sont téléchargeables sur un PC, où elles peuvent être regroupées et gérées via la plateforme logicielle Honeywell Safety Suite pour automatiser les tâches de conformité clés telles que la gestion des enregistrements réglementaires. Peut détecter jusqu’à 14 gaz courants et exotiques sélectionnés par l’utilisateur. Un fonctionnement convivial, une commodité légère et une facilité d’entretien et de maintenance peuvent réduire le retour sur investissement à long terme d’un système de surveillance des gaz.

Caractéristiques et avantages

  • Fonctionnement convivial
  • Écran facile à lire en plusieurs langues
  • Léger et confortable
  • Simplicité d’entretien
  • Maintenance
  • Nouveau capteur de série 1 pour une fiabilité accrue

Autres caractéristiques de Honeywell BW™ Solo

  • Option permettant d’activer IntelliFlash™ ou un flash de non-conformité
  • Possibilité d’affecter des détecteurs aux travailleurs et aux emplacements
  • Écran facile à lire en plusieurs langues
  • Enregistrement de données avec mesure de crête 24 heures sur 24

Caractéristiques rapides

  • Normes élevées de qualité et de fiabilité des capteurs
  • Le détecteur monogaz le plus facile à entretenir
  • Le premier détecteur monogaz avec le capteur de série 1 pour le CO, le H2S et l’O2
  • Complet avec une vaste sélection d’options de capteur
  • Compatible avec IntelliDoX

Spécification

Types d’alarme Visuel, vibrant, sonore (95 dB) ; faible, élevé, TWA, STEL, non-conformité
Autonomie de la batterie 12 mois
Type de batterie Lithium
Certifications/Conformité Classe I, division 1, groupes A, B, C, D T4, Classe I, Zone 0, AEx / Ex ia IIC T 4°GCAC à 40°C≤ Tamb ≤ 60°CATEX : II 1 G Ex ia IIC T4 GaIECEx : Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma -40°C≤ Tamb ≤ 60°C
Couleur Jaune
Limites de détection 0-30 % v/v
Composants mesurés Oxygène
Dimensions (L x l x H) 7,0 x 6,7 x 3,6 cm
Type Modèle standard
Comprend Détecteur complet avec capteur spécifié, pince crocodile en acier inox et boîtier résistant à l’amortissement ; bouchon de test avec 1 pied de flexible ; guide de référence rapide
Indice IP IP66/68
Plages de mesure 0 à 30 % v/v
Quantité 1/Paquet
Type d’échantillon Air
Types de capteur Électrochimique
Poids (impériale) 3,6 à 4,1 oz, selon le capteur installé
Poids (métrique) 103 à 116 g, selon le capteur installé
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis