Learn More
Thermo Scientific™ Bz dA Phosphoramidite
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les phosphoramidites d’ADN avec protection de base standard garantissent un haut niveau de qualité et de fiabilité pour la synthèse des oligonucléotides.
Bz-dA CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside deoxyadenosine (dA) with Benzoyl (Bz) base protection, for use in oligonucleotide synthesis. DNA phosphoramidites are the building blocks for synthesis of DNA or DNA containing oligonucleotides. Each base has unique protecting groups designed specifically to protect the DNA during the chemical synthesis process, and produce the highest amount of full length product. Alternative protecting groups on dC (acetyl) and dG (DMF) allow for a faster deprotection of the oligonucleotide. The 'Standard Grade' marking denotes a baseline level of purity verified with analytical methods, and proven to be suitable for most oligo synthesis requirements. This product is supplied in a 20 mL Amber bottle with a Serum Vial neck style, which is compatible with most ABI Systems|AKTA Systems of oligonucleotide synthesizers.
Features:
• Full chemical name: 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N6-benzoyl-2'-deoxyadenosine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
• Molecular formula: C47H52N7O7P
• Base: dA
• Base Protection: Bz
• Formula weight: 857.95 g/mol
• CAS number: 98796-53-3
• HPLC Purity: ≥98.0%
• 31P NMR Purity: ≥98.0%
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Synthétiseurs AKTA, synthétiseurs Applied Biosystems |
| Type de produit | CEP Bz-dA |
| Contenu et stockage | Conserver dans le congélateur (à -20°C ou moins). |
| Type de nucléoside | Désoxyadénosine (dA) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Pureté | 98% |
| Quantité | 1 g |
| Type de réactif | Phosphoramidite |
| Qualité | Étalon |
| Type d’acide nucléique | ADN |
| Afficher plus |