Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Tubulure C-Flex™, formulation 072
Code produit. 17913511
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
6,4 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,7 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,05 mm
19,1 mm
19,1 mm
22,2 mm
25,4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Pression maximale:
14 psi (à 19°C)
17 psi (à 19 °C)
19 psi (à 19°C)
1 196 psi
20 psi (à 19°C)
21 psi (à 19°C)
24 psi (à 19°C)
26 psi (à 19°C)
27 psi
32 psi (à 19°C)
42 psi (à 19°C)
Résistance à la traction : 11°psi
Résistance à la traction : 1196°psi
Résistance à la traction : 1196 psi
Résistance à la traction : 21°psi
Longueur totale (métrique):
107 m
15 m
152 m
15 m
305 m
4,5 m
4,5 m
46 m
61 cm
76 m
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
1,6 mm
2,4 mm
2,4 mm
3,2 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Conditionnement:
107m
120m
152m
15m
305m
4.50m
45m
46m
60m
61m
75m
76m
90m
Code produit. 17913511
Marque: Saint Gobain Life Sciences™ 0723754S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La tubulure C-Flex™ est fabriquée à partir d’élastomère thermoplastique de qualité pharmaceutique. Elle est entièrement caractérisée, validée et testée selon une variété de spécifications. Propriétés biologiques, chimiques, physiques étendues et tests des substances extractibles disponibles pour faciliter la validation des applications C-Flex.
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing. C-Flex tubing for biopharma manufacturing is specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection. C-Flex tubing is manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer, and full validation and extractable profile testing reports are available to assist in the validation of C-Flex applications.
  • Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
  • Sterilizable by gamma and x-ray irradiation as well as autoclave
  • Complies with USP Class VI and ISO standards
  • Full Validation Package available for all promoted C-Flex products
  • Moldable, bondable, and formable for single-use assemblies and overmolds
  • Remains flexible from -45°C to +135°C (-50°F to +275°F)
  • Significantly less permeable than silicone
  • All promoted C-Flex products are Animal-Derived Component-Free (ADCF)
  • C-Flex 072 has excellent durability in peristaltic pump applications
Typical Applications
  • Aseptic Sealing Disconnections
  • Aseptic Welding Connections
  • Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
  • Single-Use Assemblies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,374 in
Diamètre (métrique) interne 9.5 mm
Matériau Thermoplastique
Diamètre (impériale) externe 0.626 in.
Diamètre (métrique) externe 15,9 mm
Longueur totale (impériale) 351.1 in.
Longueur totale (métrique) 107 m
Épaisseur (impériale) 0.126 in.
Épaisseur (métrique) 3,2 mm
À utiliser avec Biopharmaceutical Applications
Couleur Opaque
Pression maximale 24 psi (à 19°C)
Type de produit Tubing