Learn More
BICASA Plan de travail série C-Frame
Tous les produits BICASA Produits
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 880 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 880 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 880 mm
750 x 1800 x 750 mm
750 x 1800 x 880 mm
900 x 1200 x 880 mm
900 x 1500 x 880 mm
900 x 1800 x 880 mm
Unit Size:
1 pièce
Description
- Plan de travail série C-Frame
- Structure tubulaire en acier démontable avec barre transversale horizontale et supports en forme de C
- revêtement en poudre de polyuréthane, gris clair mat et bondérisé
- Panneau de fond de particules ignifuge de 19 mm d’épaisseur
- Couleur gris clair (2 motifs)
- Certifié EN 13150:2001 et BRG 234/09.06
- Avec montants verticaux en forme de C et pieds de mise à niveau
- Capacité de charge maximale (uniformément répartie) : 400 kg
- Paillasse HPL, couleur gris pastel (2 motifs) avec intérieur noir
Specifications
Specifications
| Couleur | Gris clair |
| Réglable (hauteur) | Non |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | EN 13150 |
| Dimensions (P x L x H) | 750 x 900 x 750 mm |
| Type de cadre | Cadre en C |
| Capacité de charge (impériale) | 882 lb |
| Capacité de charge (métrique) | 400 kg |
| Matériau de l’étagère | HPL |
| Revêtement de surface | Revêtement en poudre de polyuréthane |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction