Learn More
Motic™ C-Mount Camera Adapter for SMZ-160
Description
- C-mount camera adapter for SMZ-160.
- Available in 0.35x, 0.5x, or 1.0x (no lens) magnification.
- Adapt 1/3 in. or 1/2 in. chip sensors.
Spécification
Spécification
| Type | Adapter |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de caméra | C-Mount |
| À utiliser avec (application) | To screw a digital camera on a trinocular SMZ-160 |
| À utiliser avec (équipement) | To be used with a digital camera for microscopy |
| Pouvoir grossissant | 0,35X |
| Garantie | 5 Years |