Learn More
Techsit™ Chaise basse de salle blanche ESD C-Tech
Click to view available options
Avec inclinaison:
Non
Oui
Avec accoudoir:
Non
oui
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Chaise basse ESD en vinyle sur roulettes
- Vinyle ESD/antistatique noir - nettoyage facile.
- Hauteur de siège, hauteur de dossier et inclinaison arrière entièrement réglables.
- Siège et dossier à conception ergonomique et profilés
- Garantie de 5 ans y compris le vinyle.
- Capacité de poids de 150 kg
- BS EN61340-5-1 Conductivité 104-106Ω Conforme à la Classe 7 pour salle blanche
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cleanroom Seating |
| Couleur | Noir |
| Réglable | Oui |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Finition | ESD Vinyl |
| Matériau de la monture | Acier |
| Type de levage | Gas Lift |
| Capacité de charge (métrique) | 150 kg |
| Hauteur de siège | Desk Height |
| Garniture | Vinyl |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.