Learn More
Techsit™ Chaise basse de salle blanche ESD C-Tech
Click to view available options
Avec inclinaison:
Non
Oui
Avec accoudoir:
Non
oui
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Chaise basse ESD en vinyle sur roulettes
- Vinyle ESD/antistatique noir - nettoyage facile.
- Hauteur de siège, hauteur de dossier et inclinaison arrière entièrement réglables.
- Siège et dossier à conception ergonomique et profilés
- Garantie de 5 ans y compris le vinyle.
- Capacité de poids de 150 kg
- BS EN61340-5-1 Conductivité 104-106Ω Conforme à la Classe 7 pour salle blanche
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cleanroom Seating |
| Couleur | Noir |
| Réglable | Oui |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Finition | ESD Vinyl |
| Matériau de la monture | Acier |
| Type de levage | Gas Lift |
| Capacité de charge (métrique) | 150 kg |
| Hauteur de siège | Desk Height |
| Garniture | Vinyl |
| Afficher plus |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido