Learn More
uvex Gants de protection contre les coupures C300 Wet
Product Code. 15397082 Shop All Uvex Products
Change view
Click to view available options
Dimensions:
8
10
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Unit Size
15397082 8 1 pièce
15367082 10 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15397082 Supplier uvex Supplier No. 6054208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.00€
    16.97€ / 1 pièces
    Économisez 1.03€
    5% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
Les gants C300 offrent une résistance mécanique à l’abrasion grâce à un revêtement Soft-grip innovant.La technologie Bamboo TwinFlex™ garantit un haut niveau de protection contre les coupures.
  • Le revêtement Soft-grip assure une résistance mécanique à l’abrasion dans les applications humides
  • La technologie Bamboo TwinFlex™ garantit un haut niveau de résistance contre les coupures
  • Très flexibles avec une bonne sensibilité tactile
  • Sans silicone selon les tests d’impression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zone enduite Paume et bouts de doigts
Coating Material HPE
Couleur Vert, Noir
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau HPPE, Polyamide, Viscose de bambou
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 8
Norme EN388 4X42C
À utiliser avec (application) Industrie automobile, assemblage, maintenance, métallurgie, expédition / logistique, tri, manipulation du verre et traitement des tôles métalliques
Type de manchette de gant Tricoté
Modèle C300 Wet