Description
- Le revêtement Soft-grip assure une résistance mécanique à l’abrasion dans les applications humides
- La technologie Bamboo TwinFlex™ garantit un haut niveau de résistance contre les coupures
- Très flexibles avec une bonne sensibilité tactile
- Sans silicone selon les tests d’impression
Spécification
Spécification
| Zone enduite | Paume et bouts de doigts |
| Coating Material | HPE |
| Couleur | Vert, Noir |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | HPPE, Polyamide, Viscose de bambou |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Dimensions | 8 |
| Norme EN388 | 4X42C |
| Afficher plus |