Learn More
uvex Gants de protection contre les coupures C500
Code produit 15397052 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
8
9
10
11
Conditionnement:
1 pièce
10 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15397052 11 1 pièce
17200431 6 10 paires
15317062 8 1 pièce
15327062 9 1 pièce
15387052 10 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15397052 Fournisseur uvex Code fournisseur 6049711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.45€
    14.55€ / 1 pièces
    Économisez 0.90€
    5% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants Uvex C500 associent confort, flexibilité et sensibilité tactile au niveau de protection contre les coupures le plus élevé (niveau 5/C). Le revêtement souple offre une résistance mécanique à l’abrasion.
  • Bambou TwinFlex™ La technologie assure un très haut niveau de protection contre les coupures
  • Le revêtement Soft-grip offre une résistance mécanique à l’abrasion
  • Très flexibles, avec une bonne sensibilité tactile
  • Uvex Climazone élimine efficacement l'excès de chaleur et d'humidité
  • Exempt de substances nocives conformément à OEKO-TEX™ Norme 100
  • Sans silicone selon les tests d’impression
  • La technologie 3D Ergo garantit un ajustement sûr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Coating Material Sans revêtement
Couleur Vert
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Viscose de bambou, HPPE, Polyamide
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 11
Norme EN388 1X4XC
À utiliser avec (application) Automobile, construction, manipulation du verre, logistique, entretien et traitement des tôles métalliques
Type de manchette de gant Tricoté
Séries C500