Learn More
Gibco™ Fibroblastes embryonnaires de souris C57BL/6, irradiés
Description
Fabriquées par MTI-GlobalStem et équivalent à MTI-GlobalStem n° de cat. CGC-6002G et CGC-6202G, ces cellules MEF sont isolées à partir de souris C57BL/6 consanguines, arrêtées mitotiquement par irradiation, et testées afin de garantir des performances et de minimiser les risques de contamination.
• Gagnez un temps précieux avec les MEF pré-inactivés et prêts à l’emploi
• Mettez en culture des ESC et des iPSC en toute confiance à l’aide de cellules nourricières soigneusement testées
• Offrez un support optimal aux ESC et aux iPSC de souris
Gagnez du temps grâce aux MEF prêtes à l’emploi
Les MEF irradiés C57BL/6 permettent de gagner du temps et d’éviter les ennuis liés à une installation animale, en effectuant des dissections pénibles et fastidieuses et en étendant et en testant des cellules jour après jour, semaine après semaine. Concentrez-vous sur votre recherche grâce à ces nourricières prêtes à l’emploi et pré-inactivées.
Mettez en culture des cellules nourricières soigneusement testées
Chaque lot de MEF C57BL/6 irradiés est testé pour détecter les bactéries, les champignons, les mycoplasmes et les agents pathogènes de souris afin de minimiser les risques de contamination. Chaque lot est également testé pour sa viabilité post-décongélation (généralement supérieure à 95 %) et sa capacité à prendre en charge les ESC humains et de souris afin d’assurer des performances solides et constantes. Cultivez vos ESC et vos iPSC en toute confiance, sachant que vous pouvez compter sur ces cellules nourricières de haute qualité.
Offrez un support optimal aux ESC et aux iPSC de souris
Tandis que les MEF C57BL/6 peuvent également prendre en charge les ESC et les iPSC humains, ces cellules nourricières fonctionnent particulièrement bien pour la culture des ESC et des iPSC de souris, donnant de meilleurs résultats par rapport aux MEF souches CF1 et ICR.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Fibroblastes embryonnaires de souris cryoconservés Stocker dans de l’azote liquide. |
| Age | Embryonique |
| Type de cellule | Cellule nourricière, fibroblaste embryonnaire de souris |
| Forme | Cryoconservé |
| Espèces | Souris |
| Source du donneur | Issu d’un regroupement d’échantillons |
| Nbre de cellules | 2 x 106 cellules |
| Quantité | 2 x 106 cells |
| Conditions d’expédition | Expédié sur de la glace sèche |