Learn More
Ca2+ channel agonist 1, MedChemExpress
Code produit. 16478048
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16478048
Marque: Medchem Express HY41076
MedChemExpress Ca2+ channel agonist 1 is an agonist of N-type Ca2+ channel and an inhibitor of Cdk2, with EC50s of 14.23 μM and 3.34 μM, respectively, and is used as a potential treatment for motor nerve terminal dysfunction.
Ca2+ channel agonist 1 is an agonist of N-type Ca2+ channel and an inhibitor of Cdk2, with EC50s of 14.23 μM and 3.34 μM, respectively, and is used as a potential treatment for motor nerve terminal dysfunction.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ca2+ channel agonist 1
Forme physique Solid
CAS 1402821-24-2
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H26N6O
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (141.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC[C@@H](NC1=NC(NCC2=CC=CC=C2)=C3C(N(CCC)C=N3)=N1)CO
Poids moléculaire (g/mol) 354.45
Poids de la formule 354.45
Pourcentage de pureté 99.65%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.