Learn More
Cabazitaxel, Thermo Scientific™
Code produit 17585555 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17585555 100 mg 100mg
17595555 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17585555 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 468891000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 183133-96-2
Formule moléculaire C45H57NO14
Poids moléculaire (g/mol) 835.94
Numéro MDL MFCD18827611
Clé InChI BMQGVNUXMIRLCK-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC 4-(acétyloxy)-15-[(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-hydroxy-3-phénylpropanoyl)oxy]-1-hydroxy-9,12-diméthoxy-10,14,17,17-tétraméthyl-11-oxo-6-oxatétracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadéc-13-én-2-yl benzoate
SMILES COC1CC2OCC2(OC(C)=O)C2C(OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3(O)CC(OC(=O)C(O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C4=CC=CC=C4)C(C)=C(C(OC)C(=O)C12C)C3(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cabazitaxel
Conditionnement Flacon en verre
Certificat d’analyse Available
Forme physique Poudre
Couleur Blanc à jaune à beige
Point de fusion 170°C to 180°C