Learn More
Cabazitaxel, Thermo Scientific™
Code produit 17595555 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17595555 500 mg 500mg
17585555 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17595555 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 468895000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 183133-96-2
Formule moléculaire C45H57NO14
Poids moléculaire (g/mol) 835.94
Numéro MDL MFCD18827611
Clé InChI BMQGVNUXMIRLCK-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC 4-(acétyloxy)-15-[(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-hydroxy-3-phénylpropanoyl)oxy]-1-hydroxy-9,12-diméthoxy-10,14,17,17-tétraméthyl-11-oxo-6-oxatétracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadéc-13-én-2-yl benzoate
SMILES COC1CC2OCC2(OC(C)=O)C2C(OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3(O)CC(OC(=O)C(O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C4=CC=CC=C4)C(C)=C(C(OC)C(=O)C12C)C3(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cabazitaxel
Conditionnement Flacon en verre
Certificat d’analyse Available
Forme physique Poudre
Couleur Blanc à jaune à beige
Point de fusion 170°C to 180°C
Quantité 500 mg
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cabazitaxel
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P263-Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cabazitaxel