Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC
Code produit. 15965116 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Configuration:
2 étagères de charge 100 kg, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée)
2 étagères de charge 60 kg, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée)
2 étagères de charge de 100 kg, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
2 étagères de charge de 60 kg, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
3 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
3 étagères de charge 60 kg, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée)
3 étagères de charge de 100 kg, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
3 étagères de charge de 60 kg, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
4 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
6 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
Couleur:
Gris anthracite (RAL 7016) / Gris clair (RAL 7035), Light Gray
Gris anthracite (RAL 7016) / Jaune sécurité (RAL 1004), Jaune
Gris anthracite, Gris clair
Gris anthracite, Jaune avertissement
Largeur (métrique) extérieure:
810 mm
1055 mm
Conditionnement:
1 pièce
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit. 15965116
Marque: asecos™ 3053204130548
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
  • Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre texturée
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégrées dans la poignée de rotation)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : ventilation naturelle due aux ouvertures de ventilation au fond de l’armoire, prête à être connectée à un système d’évacuation technique
Spécification
Certifications/Conformité conforme NF EN 16121/16122
Configuration 4 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
Profondeur (métrique) extérieure 520 mm
Profondeur (métrique) intérieure 493 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 493 x 751 x 1835 mm
Dimensions (P x L x H) 520 x 810 x 1950 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1950 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1835 mm
Modèle CS.195.081
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 4
Type d’étagère Coulissant
Revêtement de surface Revêtu de poudre, texturé
Poids (métrique) 123,00 kg
Largeur (métrique) extérieure 810 mm
Largeur (métrique) intérieure 751 mm
Couleur Gris anthracite, Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 20.47 in.
Hauteur (impériale) extérieure 76.77 in.
Hauteur (métrique) de l’ouverture 1835 mm
Matériau Tôle d'acier
Type de produit Armoire pour produits chimiques
Largeur (impériale) extérieure 31.89 in.