Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC-G avec 1 porte gris clair
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
757.90€ - 1468.10€
Spécification
Certifications/Conformité | conforme NF EN 16121/16122 |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 520 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 493 mm |
Matériau | Tôle d'acier |
Type de produit | Armoire pour produits chimiques |
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) extérieure | Modèle de porte | Configuration | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) extérieure | Modèle de porte | Configuration | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15945346
|
asecos™
3055904130565 |
1105 mm | Fenêtre fixe, fenêtre fixe | 2 étagères (tôle d’acier galvanisée), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) |
757.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15965346
|
asecos™
3055904130567 |
1105 mm | Fenêtre fixe, fenêtre fixe | 2 x étagères (tôle d’acier revêtue de poudre), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) |
768.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15915356
|
asecos™
3055904130572 |
1105 mm | Fenêtre fixe, fenêtre fixe | 3 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) |
980.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15905406
|
asecos™
3056004130565 |
1105 mm | Ailette, fenêtre fixe | 2 étagères (tôle d’acier galvanisée), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) |
757.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15925406
|
asecos™
3056004130567 |
1105 mm | Fenêtre fixe, fenêtre fixe | 2 x étagères (tôle d’acier revêtue de poudre), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) |
768.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15975406
|
asecos™
3056004130572 |
1105 mm | Fenêtre fixe, fenêtre fixe | 3 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) |
980.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15985576
|
asecos™
3056304130573 |
1950 mm | Fenêtre fixe, fenêtre fixe | 3 étagères (tôle d’acier galvanisée), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) |
901.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15905586
|
asecos™
3056304130575 |
1950 mm | Fenêtre fixe, fenêtre fixe | 3 x étagères (tôle d’acier revêtue de poudre), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) |
922.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15945586
|
asecos™
3056304130579 |
1950 mm | Fenêtre fixe, fenêtre fixe | 4 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) |
1219.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15965586
|
asecos™
3056304130581 |
1950 mm | Fenêtre fixe, fenêtre fixe | 6 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) |
1468.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15905646
|
asecos™
3056404130573 |
1950 mm | Fenêtre fixe, fenêtre fixe | 3 étagères (tôle d’acier galvanisée), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) |
901.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15925646
|
asecos™
3056404130575 |
1950 mm | Fenêtre fixe, fenêtre fixe | 3 x étagères (tôle d’acier revêtue de poudre), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) |
922.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15965646
|
asecos™
3056404130579 |
1950 mm | Fenêtre fixe, fenêtre fixe | 4 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) |
1219.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15975646
|
asecos™
3056404130581 |
1950 mm | Fenêtre fixe, fenêtre fixe | 6 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) |
1468.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre texturée
- Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégré à la poignée de rotation)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : ventilation naturelle due aux ouvertures de ventilation au fond de l’armoire, prête à être connectée à un système d’évacuation technique
Spécification
conforme NF EN 16121/16122 | |
493 mm | |
Armoire pour produits chimiques | |
1 | |
545 mm |
520 mm | |
Tôle d'acier | |
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail | |
revêtement époxy texturé | |
486 mm |