Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC-G avec 1 porte jaune d’avertissement
Code produit. 15915636 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Configuration:
2 x étagères (tôle d’acier revêtue de poudre), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée)
2 étagères (tôle d’acier galvanisée), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée)
3 x étagères (tôle d’acier revêtue de poudre), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée)
3 étagères (tôle d’acier galvanisée), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée)
3 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
4 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
6 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
Modèle de porte:
Fenêtre fixe
Hauteur (métrique) extérieure:
1105 mm
1950 mm
Conditionnement:
1 pièce
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit. 15915636
Marque: asecos™ 3056404030573
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
  • Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre texturée
  • Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégré à la poignée de rotation)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : ventilation naturelle due aux ouvertures de ventilation au fond de l’armoire, prête à être connectée à un système d’évacuation technique
Spécification
Certifications/Conformité conforme NF EN 16121/16122
Configuration 3 étagères (tôle d’acier galvanisée), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée)
Profondeur (métrique) extérieure 520 mm
Profondeur (métrique) intérieure 493 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 493 x 486 x 1835 mm
Dimensions (P x L x H) 520 x 545 x 1950 mm
Modèle de porte Fenêtre fixe
À utiliser avec (application) Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1950 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1835 mm
Modèle CS.195.054.WDFWR
Nbre de portes 1
Nbre d’étagères 3
Type d’étagère Étalon
Revêtement de surface Revêtu de poudre, texturé
Poids (métrique) 77,50 kg
Largeur (métrique) extérieure 545 mm
Largeur (métrique) intérieure 486 mm
Couleur Gris anthracite (RAL 7016) / Jaune sécurité (RAL 1004), Jaune
Profondeur (impériale) extérieure 20.47 in.
Hauteur (impériale) extérieure 76.77 in.
Hauteur (métrique) de l’ouverture 1835 mm
Matériau Tôle d'acier
Type de produit Armoire pour produits chimiques
Largeur (impériale) extérieure 21.46 in.