Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-PHOENIX
Code produit. 15984716 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Configuration:
2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée)
2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
3 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée)
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
4 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
6 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
Couleur:
Gris anthracite (RAL 7016) / Gris clair (RAL 7035), Light Gray
Gris anthracite (RAL 7016) / Jaune sécurité (RAL 1004), Jaune
Gris anthracite (RAL 7016) / Jaune sécurité (RAL 1004), Jaune avertissement
Gris anthracite, Gris clair
Gris anthracite, Jaune avertissement
Description:
Haut
Moyenne
Conditionnement:
1 pièce
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit. 15984716
Marque: asecos™ 3049404030500
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
  • Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre texturée
  • Portes pliantes peu encombrantes : moins d’espace requis devant l’armoire lorsque les portes sont ouvertes
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégrées dans la poignée de rotation)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : ventilation naturelle due aux ouvertures de ventilation au fond de l’armoire, prête à être connectée à un système d’évacuation technique
  • Certificats : conforme à EN 16121/16122
Spécification
Certifications/Conformité conforme NF EN 16121/16122
Configuration 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
Profondeur (métrique) extérieure 520 mm
Profondeur (métrique) intérieure 493 mm
Description Moyenne
Dimensions (P x l x H) intérieures 493 x 996 x 990 mm
Dimensions (P x L x H) 520 x 1055 x 1105 mm
Modèle de porte avec portes pliables
À utiliser avec (application) Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1105 mm
Hauteur (métrique) intérieure 990 mm
Modèle CS.110.105.FD
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 2
Type d’étagère Étalon
Revêtement de surface Revêtu de poudre, texturé
Poids (métrique) 82,00 kg
Largeur (métrique) extérieure 1055 mm
Largeur (métrique) intérieure 996 mm
Couleur Gris anthracite, Jaune avertissement
Profondeur (impériale) extérieure 20.47 in.
Hauteur (impériale) extérieure 43.50 in.
Hauteur (métrique) de l’ouverture 990 mm
Matériau Tôle d'acier
Type de produit Armoire pour produits chimiques
Largeur (impériale) extérieure 41.54 in.