Learn More
Fisherbrand™ Câble pour électrode à tête S7 ou S8
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
Câble coaxial
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fiche banane de 2 mm
- Câble de 1 M S7 / Banane de 2 mm
- Orion, Beckman, Corning, Sargent
- Pour les électrodes de référence longueur 1 m
- La connexion de la tête de vis des électrodes de pH, de redox ou ioniques est assurée par une tête standard S7 ou S8
- Pour le raccordement de l’électrode à un appareil de mesure du pH, utiliser un câble coaxial antistatique avec la prise adéquate.
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Câble coaxial |
| Description | Câble coaxial pour électrode à tête S7 ou S8 |
| À utiliser avec (équipement) | Électrode S7 ou tête S8 |
| Type | Câble |