Learn More
Acide ursodésoxycholique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2,5g
10g
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489972 10g 10g
11479972 2,5g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11489972 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12075.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 75-60-5 | C2H7AsO2 | 138.00 g/mol
Un acide arsénique utile pour la recherche en protéomique. Il s’agit d’un substitut efficace du phosphate dans certaines applications pour éviter d’utiliser du phosphate. L’acide cacodylique est utile dans certaines applications d’ADN et populaire en microscopie.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un acide arsénique utile pour la recherche en protéomique. Il s’agit d’un substitut efficace du phosphate dans certaines applications pour éviter d’utiliser du phosphate. L’acide cacodylique est utile dans certaines applications d’ADN et populaire en microscopie.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml), eau (2000 à 25°C), les alcools et l’acide acétique. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’abri de l’air, de l’humidité et des agents oxydants. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-60-5
Formule moléculaire C2H7AsO2
Poids moléculaire (g/mol) 138.00
Numéro MDL MFCD00002095
Clé InChI OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510
CID PubChem 2513
ChEBI CHEBI:48765
Nom IUPAC Acide diméthylarsinique
SMILES C[As](C)(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Cacodylic acid
Point de fusion 200°C
Quantité 10g
Sensibilité Hygroscopique
Numéro UN UN1572
Beilstein 1736965
Merck Index 14,1604
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml),water (2000 at 25°C),alcohols,and acetic acid. Insoluble in ether.
Poids de la formule 138
Pourcentage de pureté 98%