Learn More
Acide cacodylique, 98%
Código de producto. 10711551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
10g
50g
250g
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize':
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Conditionnement missing translation for 'unitSize'
10711551 10g Flacon en verre 10g
10770785 5 g Flacon en verre 5g
15739128 50g Flacon en verre 50g
10701355 250g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10711551 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 318150100
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS : 75-60-5 | C₂H₇AsO₂ | 138,00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-60-5
Formule moléculaire C2H7AsO2
Poids moléculaire (g/mol) 138.00
Numéro MDL MFCD00002095
Clé InChI OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510
CID PubChem 2513
ChEBI CHEBI:48765
Nom IUPAC Acide diméthylarsinique
SMILES C[As](C)(O)=O
Specifica
Nom chimique ou matériau Cacodylic acid
Point de fusion 195°C à 198°C
Couleur Blanc
Quantité 10g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire (CH3)2As(O)OH
Merck Index 15, 1609
Poids de la formule 138.01
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– À des fins de recherche uniquement
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.