Learn More
Acide cacodylique, 98%
Code produit 10770785 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10g
50g
250g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10770785 5 g Flacon en verre 5g
10711551 10g Flacon en verre 10g
15739128 50g Flacon en verre 50g
10701355 250g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10770785 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 318150050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS : 75-60-5 | C₂H₇AsO₂ | 138,00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-60-5
Formule moléculaire C2H7AsO2
Poids moléculaire (g/mol) 138.00
Numéro MDL MFCD00002095
Clé InChI OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510
CID PubChem 2513
ChEBI CHEBI:48765
Nom IUPAC Acide diméthylarsinique
SMILES C[As](C)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cacodylic acid
Point de fusion 195°C à 198°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire (CH3)2As(O)OH
Merck Index 15, 1609
Poids de la formule 138.01
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement