Learn More
Cadence Science™ Aiguilles de pénétration de septum déviées pour éviter le carottage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
25 G
Longueur (impériale) de l’aiguille:
1 po
1,5 in
2 in
4 po
6 in
6 po
8 po
12 po
Conditionnement:
12 pièces
Description
Utilisation en chromatographie en phase gazeuse et dans les procédures de spectroscopie de résonance magnétique nucléaire
- Aiguilles de pénétration avec septum dévié pour éviter le carottage
- Pour une pénétration sans carottage des septa et des bouchons en caoutchouc impliquant des composés sensibles à l’air et pyrophoriques
Spécification
Spécification
| Matériau | Laiton nickelé (embase), Acier inoxydable (tube) |
| Calibre d’aiguille | 19 G |
| À utiliser avec (application) | Utilisation en chromatographie en phase gazeuse et dans les procédures de spectroscopie de résonance magnétique nucléaire |
| Comprend | Septum non perforant dévié |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 6 po |
| Type de produit | Aiguille de pénétration |
| Quantité | 12 Aiguilles |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 15,2 cm |
| Type de pointe d’aiguille | Extrémité déviée |