Learn More
Arséniure de cadmium, 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398087 10 g 10g
11308097 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11398087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022773.09
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 12006-15-4 | Molecular Formula: As2Cd3 | Molecular Weight: 487.085 g/mol
Cadmium arsenide has a electronic properties and is used in 3D crystal structure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12006-15-4
Formule moléculaire As2Cd3
Poids moléculaire (g/mol) 487.085
Numéro MDL MFCD00049723
Clé InChI FSIONULHYUVFFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium arsenide
CID PubChem 6391215
SMILES [As]=[Cd].[As]=[Cd].[Cd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium arsenide
Couleur Gris
Forme physique Grumeaux
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 3.031 g/mL
Formule linéaire Cd3As2
Numéro UN UN1557
Informations sur la solubilité Soluble in HNO3(nitric acid).
Poids de la formule 487.04
Pourcentage de pureté 99%