Learn More
Chlorure de cadmium, anhydre, ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348068 500 g 500g
11338068 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348068 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036629.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Cadmium chloride is a precursor material for the preparation of cadmium sulfide. It is mainly utilized in dyeing, pigments, photocopying and electroplating of cadmium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Préparation du sulfure de cadmium, comme réactif de laboratoire analytique, photographie, fabrication de miroirs spéciaux, agent de nucléation de glace, lubrifiant, pour absorber le H2S dans l’analyse des sulfures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10108-64-2
Formule moléculaire CdCl2
Poids moléculaire (g/mol) 183.31
Numéro MDL MFCD00010916
Clé InChI YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
CID PubChem 24947
ChEBI CHEBI:35456
Nom IUPAC Dichlorocadmium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Spécification
Point d’ébullition 960°C
Nom chimique ou matériau Cadmium chloride
Point de fusion 568°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.047 g/mL
Numéro UN UN2570
Merck Index 14,1617
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetone; Slightly soluble in methanol; Insoluble in ether.
Poids de la formule 183.32
Pourcentage de pureté ≤99.0%
Qualité ACS