Learn More
Chlorure de cadmium, ultra sec, 99,998 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11386928 5 g 5g
11376928 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11386928 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013667.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Cadmium chloride is utilized in the preparation of CdTe nanocrystals, highly luminescent. It is also employed in analytical chemistry, photography, dyeing and calico printing, ingredient of electroplating baths, manufacture of special mirrors, the preparation of cadmium standard, analysis of sulfides, and testing pyridine bases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10108-64-2
Formule moléculaire CdCl2
Poids moléculaire (g/mol) 183.31
Numéro MDL MFCD00010916
Clé InChI YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
CID PubChem 24947
ChEBI CHEBI:35456
Nom IUPAC Dichlorocadmium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Spécification
Point d’ébullition 960°C
Nom chimique ou matériau Cadmium chloride
Point de fusion 568°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Billes
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 4.047 g/mL
Numéro UN UN2570
Merck Index 14,1617
Informations sur la solubilité Soluble in water and acetone.
Poids de la formule 183.32
Pourcentage de pureté 99.998%