Learn More
Norme isotopique du cadmium : CD à 10 μg/mL dans 2 % de HNO3 (enrichi en Cd-106), VHG™
Description
Norme isotopique du cadmium : CD à 10 μg/mL dans 2 % de HNO3 (enrichi en Cd-106)
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Cadmium 106 |
| Méthodes | ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Cadmium 106 |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | 106Cd |
| Synonyme | 106Cd |
| SMILES | [106Cd] |
| Nom IUPAC | CDmium 106 |
| Solvent or Matrix | Diluer HNO3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 105.91 |
| Show More |