Learn More
Nitrate de cadmium tétrahydraté, cristallin blanc, 98,5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11351579 100 g 100g
11346648 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11351579 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012228.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
Cadmium nitrate is used in manufacturing of cadmium salts, photographic emulsions, laboratory reagent and coloring glass. It is used for porcelain and as a flash powder in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10022-68-1
Formule moléculaire CdH2N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 238.44
Numéro MDL MFCD00149626
Clé InChI IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
CID PubChem 56924536
ChEBI CHEBI:86156
Nom IUPAC Manganèse(2 +) ;dinitrate ;tétrahydraté
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 132°C
Nom chimique ou matériau Cadmium nitrate tetrahydrate
Point de fusion 59°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 100 g
Odeur Weak
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min.
Densité 2.45
Informations sur la solubilité Highly soluble in water. Soluble in alcohol,acetone,and ammonia.
Poids de la formule 308.47 (236.41 Anhydrous)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cadmium nitrate tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cadmium nitrate tetrahydrate