Learn More
Nitrate de cadmium tétrahydraté, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Description
It is used for coloring glass and porcelain, and as a flash powder in photography. It is used as a laboratory reagent, in preparation of cadmium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 132°C |
| Nom chimique ou matériau | Cadmium nitrate tetrahydrate |
| Point de fusion | 59°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 5 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.999% (Metal basis) |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,acetone,ethyl acetate,alcohol. Insoluble in nitric acid. |
| Nom IUPAC | Manganèse(2 +) ;dinitrate ;tétrahydraté |
| Poids de la formule | 308.47 (236.41 Anhydrous) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Cadmium nitrate tetrahydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Cadmium(II) nitrate,tetrahydrate