Learn More
Nitrate de cadmium tétrahydraté, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit 11350889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11350889 25 g 25g
11340889 5 g 5g
11330889 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11350889 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010663.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
It is used for coloring glass and porcelain, and as a flash powder in photography. It is used as a laboratory reagent, in preparation of cadmium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10022-68-1
Formule moléculaire CdH2N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 238.44
Numéro MDL MFCD00149626
Clé InChI IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
CID PubChem 56924536
ChEBI CHEBI:86156
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 132°C
Nom chimique ou matériau Cadmium nitrate tetrahydrate
Point de fusion 59°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Odeur Weak
Aspect White crystalline
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metal basis)
Densité 2.45 g/cm3
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetone,ethyl acetate,alcohol. Insoluble in nitric acid.
Nom IUPAC Manganèse(2 +) ;dinitrate ;tétrahydraté
Poids de la formule 308.47 (236.41 Anhydrous)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.