Learn More
Cadmium Nitrate Tetrahydrate, purum p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Code produit p-7120273 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15671880 25 g 25g
15661880 500 g 100g
15681880 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15671880 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 2091125G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 10022-68-1
Formule moléculaire CdH2N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 238.44
Numéro MDL MFCD00149626
Clé InChI IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
CID PubChem 56924536
ChEBI CHEBI:86156
Nom IUPAC cadmium(2+) bis(nitric acid)
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium Nitrate Tetrahydrate
Quantité 25 g
Formule linéaire Cd(NO3)2 · 4H2O
Numéro UN UN2570
Beilstein 8156730
Poids de la formule 308.48g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (T)
Qualité purum p.a.