Learn More
Phosphate (ortho) de cadmium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11309347 50 g 50g
11319347 10 g 10g
11399337 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11309347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040201.18
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13847-17-1 | Molecular Formula: Cd3O8P2 | Molecular Weight: 527.182 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13847-17-1
Formule moléculaire Cd3O8P2
Poids moléculaire (g/mol) 527.182
Numéro MDL MFCD00049414
Clé InChI NRGIRRZWCDKDMV-UHFFFAOYSA-H
Synonyme cadmium phosphate, cadmium orthophosphate, tricadmium diphosphate, cadmium ii phosphate, tricadmium bis phosphate, cadmium phosphte cd3 po4 2, cadmium phosphate ortho, phosphoric acid, cadmium salt 2:3, acmc-20alja, cadmium 2+ diphosphate
CID PubChem 26060
Nom IUPAC cadmium(2+) ; diphosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cd+2].[Cd+2].[Cd+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium phosphate (ortho)
Point de fusion ∼1500°C
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Numéro UN UN2570
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Poids de la formule 527.14
Pourcentage de pureté 99%