Learn More
Solution étalon de cadmium, pour AAS, 1 mg/ml de Cd dans 0,5N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10501071 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10501071 100 ml 100mL
10782811 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10501071 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 195871000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.10€
    25.65€ / 100mL
    Économisez 4.45€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml Cd in 0.5N HNO3
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 10022-68-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Densité 1.0120g/mL
Gravité spécifique 1.012
Forme physique Solution
Formule moléculaire CdH2N2O6
Concentration 997 to 1003 μg/mL of Cd(2+) in 0.5N HNO3 (20°C)
Numéro MDL MFCD00149626
Merck Index 15, 1627
Solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Clé InChI IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Nom IUPAC Manganèse(2 +) ;dinitrate ;tétrahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 238.44
CID PubChem 56924536
Quantité 100 ml
ChEBI CHEBI:86156
Poids de la formule 308.48
Qualité SAA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium atomic absorption standard solution
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.