Learn More
Solution étalon de cadmium, pour AAS, 1 mg/ml de Cd dans 0,5N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10782811 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10782811 500 ml 500mL
10501071 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10782811 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 195875000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    96.70€ / 500mL
    Économisez 8.30€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml Cd in 0.5N HNO3
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 10022-68-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Densité 1.0120g/mL
Gravité spécifique 1.012
Forme physique Solution
Formule moléculaire CdH2N2O6
Concentration 997 to 1003 μg/mL of Cd(2+) in 0.5N HNO3 (20°C)
Numéro MDL MFCD00149626
Merck Index 15, 1627
Solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Clé InChI IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Nom IUPAC Manganèse(2 +) ;dinitrate ;tétrahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 238.44
CID PubChem 56924536
Quantité 500 ml
ChEBI CHEBI:86156
Poids de la formule 308.48
Qualité SAA
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cadmium atomic absorption standard solution
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.