Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cadmium Stearate |
| CAS | 2223-93-0 |
| Formule moléculaire | C36H70CdO4 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | cadmium stearate, cadmium ii stearate, cadmium distearate, octadecanoic acid, cadmium salt, stabilisator scd, stabilizer scd, alaixol 11, cadmium octadecanoate, kadmiumstearat german, cadmium soaps stearate |
| Clé InChI | GWOWVOYJLHSRJJ-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Cd+2] |
| Nom IUPAC | cadmium(2+);octadécanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 679.366 |
| CID PubChem | 16681 |
| Afficher plus |