Learn More
Sulfate de cadmium, réactif ACS, ≥99 %, Solstice
Code produit 15625300 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15625300 500 g Flacon poly 500g
15605300 100 g Flacon poly 100g
15615300 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15625300 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 383082500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.00€
    375.70€ / 500g
    Économisez 38.30€
    9% de réduction
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
This item is not returnable. View return policy
Réactif ACS,≥99,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10124-36-4
Formule moléculaire CdO4S
Poids moléculaire (g/mol) 208.47
Numéro MDL MFCD00010923
Clé InChI QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
CID PubChem 24962
ChEBI CHEBI:50292
Nom IUPAC cadmium(2+) ; sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Specifications
Nom chimique ou matériau Cadmium sulfate
Point de fusion 1000 °C
Couleur Incolore
Quantité 500 g
Perte à la dessiccation ≤1,0 %
Conditionnement Flacon poly
Aspect Cristalline
Densité 4,69g/cm3
Formule linéaire CdSO4
Numéro UN UN2570
Poids de la formule 208,47g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %