Learn More
Sulfate de cadmium, réactif ACS, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12635107 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12635107 500 g Flacon en verre 500g
12615107 100 g Flacon en verre 100g
12623630 2.5 kg Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12635107 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 447755000
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 10124-36-4 | CdO4S | 208.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10124-36-4
Formule moléculaire CdO4S
Poids moléculaire (g/mol) 208.46
Clé InChI QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
CID PubChem 24962
ChEBI CHEBI:50292
Nom IUPAC cadmium(2+) ; sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium sulfate
Point de fusion 1000.0°C
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CdSO4
Merck Index 15,1632
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, acids, acetone and ammonia
Poids de la formule 208.46
Qualité Réactif ACS