Learn More
Chlorure de césium, pureté supérieure à 99,5 %, certifié AR pour l'analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10785321 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10785321 250 g 250g
10775321 25 g 25g
10213710 100 g 100g
10588030 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10785321 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/0680/50
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
ClCs, numéro CAS-7647-17-8, 1 kg, 1 290 °C, blanc, 168,36 g/mol, 646 °C, 10955, pot de poudre en plastique, 5 à 9, poudre solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-17-8
Formule moléculaire ClCs
Poids moléculaire (g/mol) 168.36
Numéro MDL MFCD00010955
Clé InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC chlorure de césium(1+)
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1290 °C
Point de fusion 646 °C
Couleur Blanc
pH 5 à 9
Forme physique Solide en poudre
Quantité 250 g
Poids de la formule 168,36 g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.