Learn More
Cafestol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7043066
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
Code produit. 15416859
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J65355.MF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Extrait naturel de grains de café qui induit la glutathion S-transférase
Natural extract from coffee beans which induces glutathione S-transferase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 469-83-0
Formule moléculaire C20H28O3
Poids moléculaire (g/mol) 316.44
Numéro MDL MFCD01075769
Clé InChI DNJVYWXIDISQRD-HWUKTEKMSA-N
Synonyme cafestol, cafesterol, ccris 1518, unii-ac465t6q6w, 5a,8-methano-5ah-cyclohepta 5,6 naphtho 2,1-b furan-7-methanol, 3b,4,5,6,7,8,9,10,10a,10b,11,12-dodecahydro-7-hydroxy-10b-methyl-, 3bs,5as,7r,8r,10ar,10bs, 5a,8-methano-5ah-cyclohepta 5,6 naphtho 2,1-b furan-7-methanol, 3b,4,5,6,7,8,9,10,10a,10b,11,12-dodecahydro-7-hydroxy-10b-methyl-, 3bs-3balpha,5abeta,7beta,8beta,10aalpha,10bbeta, --cafestol, 1s,4s,12s,13r,16r,17r-17-hydroxymethyl-12-methyl-8-oxapentacyclo 14.2.1.0 1,13 .0 4,12 .0 5,9 nonadeca-5 9 ,6-dien-17-ol, 3bs,5as,7r,8r,10ar,10bs-7-hydroxymethyl-10b-methyl-3b,4,5,6,7,8,9,10,10a,10b,11,12-dodecahydro-5a,8-methanocyclohepta 5,6 naphtho 2,1-b furan-7-ol
CID PubChem 108052
ChEBI CHEBI:3291
Nom IUPAC (1S,4S,12S,13R,16R,17R)-17-(hydroxyméthyle)-12-méthyle-8-oxapentacyclo[14.2.1.0¹,¹³.0⁴,¹².0⁵,⁹]nonadeca-5(9),6-dien-17-ol
SMILES C[C@@]12CCC3=C(C=CO3)[C@H]1CC[C@@]13C[C@@H](CC[C@@H]21)[C@@](O)(CO)C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Cafestol
Point de fusion 156°C to 158°C
Couleur Blanc
Densité 1.23
Quantité 50 mg
Merck Index 14,1634
Informations sur la solubilité Soluble in dichlormethane, DMSO or ethanol
Poids de la formule 316.44
Forme physique Poudre