Learn More
Acide caféique (acide 3,4-dihydroxycinnamique), LoGiCal
Code produit 30459552
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459552 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459552 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0048.01
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Caffeic Acid
CAS 331-39-5
Noms d’analytes ou de composants Caffeic Acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H8 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 3,4-Dihydroxycinnamic Acid, Caffeic Acid, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy- (8CI), 3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propenoic acid, 4-(2'-Carboxyvinyl)-1,2-dihydroxybenzene, 4-(2-Carboxyethenyl)-1,2-dihydroxybenzene, NSC 57197, NSC 623438
Formule InChI InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)
Type de solution Neat
SMILES OC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1
Nom IUPAC acide 3-(3,4-dihydroxyphényl)prop-2-énoïque
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Quantité 10 mg
Poids de la formule 180.0423 g/mol